Learn More
Formato de plomo(II), +90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7021847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446927 50 g 50 g
11456927 250 g 250 g
11436927 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14357.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-54-1
Fórmula molecular C2H2O4Pb
Peso molecular (g/mol) 297.234
Número MDL MFCD00050834
Clave InChI ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
Nombre IUPAC plomo(2+);diformato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) formate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5409
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.23
Porcentaje de pureza ≥90%