Learn More
Fluoruro de plomo(II), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455965 25 g 25 g
11366797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010723.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Lead(II) fluoride is used in fuses, glass coatings to reflect infrared rays and phosphors for television screens and in low melting glasses. Further, it serves as a catalyst for the preparation of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-46-2
Fórmula molecular F2Pb
Peso molecular (g/mol) 245.20
Número MDL MFCD00011162
Clave InChI FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
Nombre IUPAC λ²-lead(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) fluoride
Punto de fusión 855°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5408
Información de solubilidad Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.2
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 8.445 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .