Learn More
Fluoruro de plomo(II), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
11379229 50 g 50 g
11369229 250 g 250 g
11389229 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11379229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088282.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Lead(II) fluoride is a specialty product for proteomics research. It is used in low melting glasses, in glass coatings to reflect infrared rays, in phosphors for television-tube screens and as a catalyst for the manufacture of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-46-2
Fórmula molecular F2Pb
Peso molecular (g/mol) 245.20
Número MDL MFCD00011162
Clave InChI FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
Nombre IUPAC λ²-lead(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Nombre del producto químico o material Lead (II) fluoride
Punto de fusión 855°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5408
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 8.445g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .