Learn More
Cloruro de plomo(II), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328547 5 g 5 g
11318547 25 g 25 g
11308547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035704.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado en la síntesis de titanato de plomo y cerámica de titanato de plomo de bario; empleado en la producción de vidrio emisor de infrarrojos y vidrio ornamental (vidrio de aureno); útil como electrodo en aplicaciones geofísicas y en células solares.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-95-4
Fórmula molecular Cl2Pb
Peso molecular (g/mol) 278.10
Número MDL MFCD00011157
Clave InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
Nombre IUPAC dicloroplomo
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 951°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) chloride
Punto de fusión 501°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Número UN UN2291
Información de solubilidad Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Envasado bajo argón
Gravedad específica 5.85
Densidad 5.85
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) chloride, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .