Learn More
Carbonato de plomo(II), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4440135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12654957 100 g 100 g
12644957 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12654957 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212511000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-63-0 | CO3Pb | 267.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-63-0
Fórmula molecular CO3Pb
Peso molecular (g/mol) 267.20
Clave InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate
Punto de fusión 400.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal PbCO3
Índice Merck 10,1006
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC plomo(2+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.