Learn More
Bromuro de plomo(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11424007 100 g 100 g
11434007 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11424007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19406.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador para la fabricación de poliésteres, como relleno para el polipropileno (pirorretardante) y en ondas de guía de ópticas de vidrio. También se utiliza en laboratorios y en metalurgia, como función de agregación de luz de monómero de acrilamida de los catalizadores y se puede utilizar para materiales fotoeléctricos y materiales semiconductores de energía térmica; también se utiliza como reactivo analítico, como aditivo y en la preparación del pigmento massicot; también se utiliza como ingrediente de pigmentos y se utiliza para la industria de la impresión y el teñido.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 5g/l. Insoluble en etanol. La solubilidad en N,N-DMF es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-22-8
Fórmula molecular Br2Pb
Peso molecular (g/mol) 367.00
Número MDL MFCD00011156
Clave InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 916°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) bromide
Punto de fusión 373°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal PbBr2
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5403
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent.
Nombre IUPAC dibromoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Densidad 6.66
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .