Learn More
Bromuro de plomo(II), +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761091 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10092460 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10761091
Marca: Thermo Scientific Acros 198851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-22-8
Fórmula molecular Br2Pb
Peso molecular (g/mol) 367.00
Número MDL MFCD00011156
Clave InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifications
Punto de ebullición 916.0°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) bromide
Punto de fusión 373.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal PbBr2
Fieser 15,182
Índice Merck 15, 5458
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dibromoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.1% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.66
Densidad 6.6600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) bromide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead bromide (PbBr2)