Learn More
Acetato de plomo(II), básico, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) acetate |
| Nombre de nota | Basic |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2 |
| Número UN | UN1616 |
| Índice Merck | 14,5419 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 807.71 |
| Grado | ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acetato de plomo
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .