Learn More
Alfa Aesar™ Lead granules, approximately 3mm (0.12 in.), 99.9% (metals basis)
Código de producto. 11324647
Change view
Click to view available options
:
50g
Código de producto.
11324647 50g
1 options
Código de producto. 11324647 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 039685.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead granules
Color Gray
Nombre de nota Approximately 3mm (0.12 in.)
CAS 7439-92-1
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Formulario Granular
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pb
Número MDL MFCD00134050
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb]
Nombre IUPAC plomo
Peso molecular (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .