Learn More
Carga de antimonio plomo, 2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
11311288 10 kg 10 Kg
11321288 500 g 500 g
11301288 2 kg 2 Kg
3 options
Código de producto. 11311288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010224.A9
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Antimony shot
Nombre de nota 2mm (0.08 in.)
Cantidad 10 kg
Olor Odorless
Formulario Granalla
Número MDL MFCD00134050
Número UN UN3077