Learn More
Carga de antimonio plomo, 2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead Antimony shot |
| Nombre de nota | 2mm (0.08 in.) |
| Cantidad | 2 kg |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Granalla |
| Número MDL | MFCD00134050 |
| Número UN | UN3077 |