missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead, Alloy, 50g, ARMI∣MBH

Código de producto. 30040494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30040494 50 g 50 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30040494

Marca: ARMI/MBH MBH85X PSN2 DC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Lead, Alloy, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Antimony/Arsenic/Bismuth/Cadmium/Copper/Iron/Nickel/Selenium/Silver/Tin/Zinc
CAS 7439-92-1
Cantidad 50 g
Formulario Pieces
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.