Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos Le Mans S1P
Código de producto. 17522486
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17522486 42 1 par
17592476 39 1 par
17502486 40 1 par
17512486 41 1 par
17532486 43 1 par
17542486 44 1 par
17552486 45 1 par
17562486 46 1 par
17572486 47 1 par
17582486 48 1 par
10 options
Código de producto. 17522486
Marca: Emma Safety Footwear MM70354742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como su nombre lo indica, puede usar los Le Mans durante 24 horas, ya que los zapatos ofrecen una ventilación óptima, transpiración y eliminación de humedad con el material de revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™.
  • Sin metal
  • Pies secos y frescos hasta 24 horas. El nombre ya lo sugiere: puede usar LeMans con seguridad durante 24 horas.
  • El zapato ofrece una ventilación óptima y la humedad se elimina inmediatamente gracias al revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™.
  • LeMans es ideal para entornos de trabajo en interiores y trabajo en transporte y logística.
  • LeMans parece deportivo, así es como se siente el zapato; suelas con retorno de energía y un ajuste que se adapta perfectamente a los pies.
  • Industrias:
    • Transporte y logística
    • Componentes electrónicos
    • Industria de la luz
  • Zapato de seguridad
    • Zapatos de seguridad S1P para condiciones secas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro, Gris, Naranja
Para utilizar con (aplicación) Logística y transporte, electrónica, fabricación
Material de revestimiento Hydro-Tec antibacteriano
Tamaño 42
Ajuste Anchura estándar
Estilo de tobillo Bajo
Tipo de producto Zapato de seguridad