Learn More
Búfer de muestra LDS (4X), reducción, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444419
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15444419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61942.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
LDS-sample buffer (4X), reducing is used to prepare protein samples for denaturing gel electrophoresis. It is used in 1D gel electrophoresis, bis-tris gel electrophoresis, tris-acetate gel electrophoresis, protein Gel electrophoresis, proteins, expression, isolation & analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tampón de muestra LDS (4X), la reducción se utiliza para preparar muestras de proteínas para la desnaturalización de la electroforesis en gel. Se utiliza en electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel bis-tris, electroforesis en gel tris-acetato, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Este tampón contiene 988mM Tris-HCl, 2,04 mM EDTA, 8 % LDS, 40 % glicerol, 0,88 % azul de Coomassie, 0,7 mM de rojo de fenol y 8 % de mercaptoetanol con un pH 7,5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDS-sample buffer
Color Azul
Concentración 4X
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 25 mL