Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Venting Valve
Código de producto. 10439081 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
10439081 500 mL Metanol paquete de 5
10325281 250 mL Etanol paquete de 5
10401931 250 mL Metanol paquete de 5
10709201 500 mL Agua destilada paquete de 5
10761383 500 mL Etanol paquete de 5
10247781 500 mL Isopropanol paquete de 5
10489261 500 mL Acetona paquete de 5
7 options
Código de producto. 10439081
Marca: BRAND™ 144026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de lavado de alta calidad con flujo de lavado integrado y cierre de cono de sellado.
  • Solo para agua destilada y disolventes orgánicos
  • Gran abertura para un llenado cómodo
  • Etiqueta con designación del contenido y declaraciones generales de seguridad en inglés (antes números de CAS y códigos NFPA) y alemán (antes números de CAS)
  • Fabricados con PE-LD flexible, limitado a temperaturas por debajo de 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material LDPE
Color del tapón Verde
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Metanol
Tipo de tapón Tapón