Descripción
- Solo para agua destilada y disolventes orgánicos
- Gran abertura para un llenado cómodo
- Etiqueta con designación del contenido y declaraciones generales de seguridad en inglés (antes números de CAS y códigos NFPA) y alemán (antes números de CAS)
- Fabricados con PE-LD flexible, limitado a temperaturas por debajo de 80 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Tipo de tapón | Tapón |