Learn More
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne
Código de producto. p-8002309 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10616873 100 mL cada uno
10052842 250 mL cada uno
10090072 500 ml cada uno
10407311 1000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10616873
Marca: Buerkle™ 03100010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una curva aguda en el cuello para eliminar las peligrosas salpicaduras laterales. Los frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne Buerkle™ producen una pulverización fina por chorro en línea recta de precisión.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
  • El tubo de inmersión es extraíble
  • Frascos translúcidos para una visibilidad óptima
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Tapón de rosca con tubo de inmersión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con productos alimenticios
Material LDPE
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro (métrico) 45mm