Learn More
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne
Código de producto. 10407311 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10407311 1000 mL cada uno
10616873 100 mL cada uno
10052842 250 mL cada uno
10090072 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10407311 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03100100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una curva aguda en el cuello para eliminar las peligrosas salpicaduras laterales. Los frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne Buerkle™ producen una pulverización fina por chorro en línea recta de precisión.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
  • El tubo de inmersión es extraíble
  • Frascos translúcidos para una visibilidad óptima
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Tapón de rosca con tubo de inmersión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con productos alimenticios
Material LDPE
Altura (métrico) 315 mm
Diámetro (métrico) 98 mm