Learn More
Vitlab™ Frascos lavadores de LDPE
Descripción
- Frascos de boca estrecha y ancha de LDPE transparente
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- Los frascos lavadores de boca ancha simplifican el llenado, incluso sin un embudo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Guardar y almacenar |
| Incluye | Tapón de rosca, tubo de pulverización |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 24/paquete |
| Color del tapón | Transparente |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Mostrar más |