Learn More
Vitlab™ Frascos lavadores de LDPE
Código de producto. 10165792
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10165792 250 ml paquete de 12
15242999 50 ml paquete de 24
10486751 500 ml paquete de 12
10000681 1000 ml cada uno
10502172 1000 ml paquete de 12
15213009 1000 ml paquete de 12
6 options
Código de producto. 10165792
Marca: Vitlab™ 94988
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estos frascos para un llenado sencillo, polvos y materiales parecidos a pastas. Los frascos de lavado de LDPE VITLAB™ están fabricados con material transparente y flexible con buena resistencia. Disponibles en versiones de boca ancha y estrecha con tapón de rosca de polipropileno o tubo de aerosol.
  • Frascos de boca estrecha y ancha de LDPE transparente
  • Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
  • Los frascos lavadores de boca ancha simplifican el llenado, incluso sin un embudo
Spezifikation
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Guardar y almacenar
Incluye Tubo de nebulización
Material LDPE
N.° por paquete 12/Paq.
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 135 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.