Learn More
Vitlab™ Frascos lavadores de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
Descripción
- Frascos de boca estrecha y ancha de LDPE transparente
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- Los frascos lavadores de boca ancha simplifican el llenado, incluso sin un embudo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Guardar y almacenar |
| Incluye | Tubo de nebulización |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 12/Paq. |
| Color del tapón | Transparente |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 221 mm |
| Mostrar más |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu