Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Código de producto. 15961431
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 1000 ml
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
15961431 Frasco de 500 ml 25 mm paquete de 50
10471151 Frasco de 500 ml 25 mm 1 PCS
10612421 Frasco de 1000 ml 28 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 15961431
Marca: Kautex™ 2000075993
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cierre frascos redondos de cuello estrecho de las series 301 y 312 con los tapones para frasco lavador de cuello estrecho de LPDE Kautex™. Su color es natural, que coincide con el color del frasco.
  • LDPE
  • Color natural
  • Redondo
  • Estilo de frasco de lavado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material LDPE
Tipo de producto Tapón para frasco de lavado
Para utilizar con (equipo) Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico) 25 mm