Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Description
- LDPE
- Color natural
- Redondo
- Estilo de frasco de lavado
Specifications
Specifications
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Tapón para frasco de lavado |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 500 ml |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |