Learn More
Saint-Gobain Tubos de LDPE
Código de producto. 11763964
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
Tamaño de la unidad:
30 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11763964 4 mm 30 metros
1 options
Código de producto. 11763964
Marca: Saint-Gobain 9587601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos translúcidos para temperatura y presión bajas generales, instrumentos, atmósfera corrosiva y aplicaciones de procesamiento de alimentos. Los tubos de LDPE Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una amplia resistencia a productos químicos, disolventes y atmósferas corrosivas con buena estabilidad dimensional.
  • Conforme con la FDA (21 CFR 177.1520)
  • Cumple los requisitos de USDA
  • Esterilizar mediante óxido de etileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (21 CFR 177.1520), cumple los requisitos de USDA
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2.8 mm
Material LDPE
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (métrico) 0.8mm
Para utilizar con (aplicación) Temperatura y presión baja general, instrumentos, atmósfera corrosiva y aplicaciones de procesamiento de alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -73 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 73 a 80 °C