Learn More
Azpack™ Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón de rosca de polietileno
Descripción
- Frascos de plástico rígidos de peso medio
- Tapón de rosca de polietileno con conexión integral
- Los tamaños tipo 30 de 2500 ml y 5000 ml tienen un mango giratorio recubierto de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 36 mm |
| Incluye | Mango giratorio recubierto de polietileno |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 1Each |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Revestimiento del tapón | Sin agregar |
| Mostrar más |