Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de forma alta
Código de producto. 17220574 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17220574 250 mL cada uno
10084062 500 mL cada uno
17210574 100 mL cada uno
11888302 1000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 17220574
Marca: Buerkle™ 03140250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco universal para almacenamiento, envasado, laboratorio, muestreo.
  • LDPE, transparente
  • A prueba de fugas
  • Con tapón de rosca
  • El tapón cuentagotas a juego está disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) 25 mm
Closure Included Sí
Altura (métrico) 128 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca