Learn More
Kautex™ Cierre de rosca de LDPE
Descripción
- Fabricados con polietileno de baja densidad
- Translúcido
- Disponibles en una gran variedad de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 50/100 ml |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |