Learn More
Kautex™ Cierre de rosca de LDPE
Click to view available options
Diámetro (métrico):
18 mm
28mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Descripción
- Fabricados con polietileno de baja densidad
- Translúcido
- Disponibles en una gran variedad de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 1000/2000 ml |
| Diámetro (métrico) | 28mm |