Learn More
Kautex™ Cierre de rosca de LDPE
Código de producto. 10353591
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
18 mm
28mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10353591 50 mm cada uno
11950867 18 mm 100 PCS
10507721 28mm cada uno
10527911 40 mm paquete de 100
15991401 40 mm paquete de 100
15901411 50 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 10353591
Marca: Kautex™ 2000070609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Posee una construcción resistente y ligera de LDPE. Los cierres de rosca de LDPE Kautex™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños para frascos Kautex™ de cuello estrecho y ancho.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad
  • Translúcido
  • Disponibles en una gran variedad de tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Acabado del cuello 00 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco de boca ancha de 500, 750 y 1000 mL
Diámetro (métrico) 50 mm