Descripción
- Fabricado con polietileno de alta densidad (LDPE).
- Con reborde para un fácil agarre
- Color natural
- Disponible en diversos tamaños.
- Para uso con frascos de laboratorio de boca ancha de LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Cantidad | Paquete de 25 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Los recipientes | Sí |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a los frascos de laboratorio de boca ancha de rosca GL 32. |