missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Tapón de rosca de LDPE, pack de 10

Código de producto. 16427039
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
16427039 GL 25 paquete de 10
16487029 GL 14 paquete de 10
16407039 GL 18 paquete de 10
16447039 GL 28 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16427039 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 769072525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tapón de rosca de alta calidad para una variedad de frascos de rosca.

  • Se pueden conseguir aberturas de diferentes tamaños cortando a cualquier altura
  • Color natural/rojo
  • Con boquilla cuentagotas y tapón para boquilla

Especificaciones

Superficie del frasco Transparente
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural, Rojo
Material LDPE
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Forma Puntiagudo
Tipo de producto Tapón de rosca con boquilla cuentagotas y tapón de boquilla
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.