Learn More
Vitlab™ Recipientes para muestras de LDPE
Código de producto. p-7146520
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15702016
Marca: Vitlab™ 80737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipientes para muestras de LDPE Vitlab™ con tapón de cierre hermético incluido fabricado con LDPE.
  • Transparente
  • Con tapón de cierre hermético incluido fabricado con LDPE
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material LDPE
Volumen (métrico) 5 ml
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de cierre hermético
Altura (métrico) 50 mm