Learn More
Vitlab™ Recipientes para muestras de LDPE
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Transparente
- Con tapón de cierre hermético incluido fabricado con LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | LDPE |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapón de cierre hermético |
| Altura (métrico) | 50 mm |