Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
Código de producto. p-8002303 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11882273
Marca: Buerkle™ 03020010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de cuello estrecho de LDPE Buerkle™ indicado para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Frascos universales indicados para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para su uso con productos alimenticios
Material LDPE
Transparencia Sí
Tamaño de rosca (métrico) 14 mm
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 47 mm
Tipo de producto Frasco
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No