Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
Código de producto. 11842283 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
11842283 30 mL cada uno
11882273 10 mL cada uno
15435554 100 mL cada uno
15455554 20 mL cada uno
11862283 50 ml cada uno
15405564 200 mL cada uno
15465564 250 mL cada uno
15455574 500 ml cada uno
15485574 1000 mL cada uno
11822283 2000 mL cada uno
11852283 3000 mL cada uno
10010092 5000 mL cada uno
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11842283
Brand: Buerkle™ 03020030
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Frasco de cuello estrecho de LDPE Buerkle™ indicado para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Frascos universales indicados para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 30 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para su uso con productos alimenticios
Material LDPE
Transparencia Sí
Tamaño de rosca (métrico) 14 mm
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 67 mm
Tipo de producto Frasco
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No