Learn More
Cole-Parmer™ Cuba rectangular móvil de LDPE con tapa
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud global (imperial):
34,03 mm (32-3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las cubas están hechos de polietileno de baja densidad (LDPE)
- El bastidor de ruedas es robusto y soporta cargas pesadas
- Las ruedas de 7,62 cm (tres pulgadas) de diámetro hacen que se deslice fácilmente
- La cuba y las ruedas se pueden quitar de la estructura chapada en cinc para su limpieza
- Las cubas vienen con una tapa de polietileno
- Certificación NSF; aprobado por la USDA
- La altura total (incluida la base) es de 77,5 cm (30,5 pulgadas)
- El modelo 06745:20 tiene el reborde plano
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE, tapón de polietileno |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (32-3/8 pulgadas) |
| Longitud global (métrico) | 82,2 cm |
| Altura (métrico) | 31,1 cm |
| Altura (imperial) | 34,03 mm (12-1/4 pulgadas) |
| Tipo de producto | Cuba rectangular móvil con tapadeta |