Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Código de producto. 10044224
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color del tapón unitSize
10044224 500 ml Isopropanol Azul paquete de 5
11353514 250 ml Etanol Naranja paquete de 5
10698005 250 ml Metanol Verde paquete de 5
10697815 250 ml Agua Blanco paquete de 5
10247874 250 ml Agua destilada Blanco paquete de 5
12504927 250 ml Agua destilada Blanco paquete de 5
10084174 250 ml I. M. S. Amarillo paquete de 5
10287674 250 ml Acetona Rojo paquete de 5
10034464 250 ml Isopropanol Azul paquete de 5
10421055 500 ml Agua destilada Blanco paquete de 5
12112130 500 ml Agua destilada Blanco cada uno
11990995 500 ml Acetona Rojo paquete de 5
10339604 500 ml I. M. S. Amarillo paquete de 5
10442585 500 ml Metanol Verde paquete de 5
11363514 500 ml Etanol Naranja 5 PCS
10442395 500 ml Agua Blanco paquete de 5
11971538 500 ml Agua destilada Blanco paquete de 5
17 options
Código de producto. 10044224
Marca: Azlon™ WGF539P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
  • Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
  • Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
  • Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,91 oz
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 69 mm
Para utilizar con (aplicación) Para una identificación sencilla de los contenidos
Incluye Tapón de polipropileno azul
Material LDPE
N.° por paquete 5/paq.
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 187 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Isopropanol
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 187 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave