Description
- Los recipientes son completamente estancos
- Lados gruesos y sin uniones
- Sinterizado resistente a impactos y sin estrés
- Fabricadas con LDPE
- Con rosca interior de 19,05 mm (0,75 in) en la base del recipiente
- Aptos para alimentos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Color del tapón | Azul |
| Material del cierre | LDPE |
| Tamaño del tapón | 0,75 in |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Color | Translucent |
| Diámetro exterior (métrico) | 450 mm |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 150 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Foodstuffs |
| Altura (métrico) | 600 mm |
| Show More |