Learn More
Buerkle™ Recipiente de mezcla/dosificación, LDPE
Código de producto. 10086641 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
100 L
200 L
500 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10086641
Marca: Buerkle™ 34600060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes son completamente estancos. Cuentan con lados gruesos, no tienen uniones, son resistentes a impactos y están sinterizados sin estrés. La abertura de cuello ancho permite un llenado seguro.
  • Los recipientes son completamente estancos
  • Lados gruesos y sin uniones
  • Sinterizado resistente a impactos y sin estrés
  • Fabricadas con LDPE
  • Con rosca interior de 19,05 mm (0,75 in) en la base del recipiente
  • Aptos para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Color del tapón Azul
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 0,75 in
Tipo de tapón Screw Cap
Color Translucent
Diámetro exterior (métrico) 450 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Foodstuffs
Altura (métrico) 600 mm
Material LDPE
Mouth Style Ancha
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Mixing/Dosing Container
Forma Round