Learn More
Gilac™ Cestillos industriales de LDPE
Código de producto. p-8009365
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
13 L
Código de producto. Color unitSize Capacidad (métrico)
11738511 Blanco cada uno -
11722525 Rojo cada uno -
11742525 Azul cada uno 13 L
11752525 Rojo cada uno -
11748511 Blanco cada uno -
5 options
Código de producto. 11738511
Marca: Gilac™ G615021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • External dimensions include handles
Especificaciones
Tipo de producto Cubo industrial
Graduaciones Sí
Material LDPE
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Color Blanco
Dimensiones 310 x 280 x 280 mm
Material del mango Acero
Altura (imperial) 11 in.
Altura (métrico) 280 mm
Longitud (imperial) 12.2 in.
Longitud (métrico) 310 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 11 in.