Learn More
Gilac™ Cestillos industriales de LDPE
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
13 L
Descripción
- Food bucket
- Highly durable
- Anti-wear skirt for increased product durability
- Made from low density polyethylene making it highly resistant
- Stainless steel handle
- Reinforced Bottom
- External dimensions include handles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubo industrial |
| Graduaciones | Sí |
| Material | LDPE |
| Capacidad (imperial) | 3.4 gal. |
| Color | Rojo |
| Diámetro (métrico) | 305 mm |
| Material del mango | Acero |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Longitud (imperial) | 13.6 in. |
| Longitud (métrico) | 345 mm |
| Mostrar más |