Learn More
Gilac™ Cestillos industriales de LDPE
Código de producto. 11742525
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 L
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
11742525 13 L Azul cada uno
11738511 - Blanco cada uno
11722525 - Rojo cada uno
11752525 - Rojo cada uno
11748511 - Blanco cada uno
5 options
Código de producto. 11742525
Marca: Gilac™ G615128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
  • Food bucket
  • Highly durable
  • Anti-wear skirt for increased product durability
  • Made from low density polyethylene making it highly resistant
  • Stainless steel handle
  • Reinforced Bottom
  • External dimensions include handles
Especificaciones
Tipo de producto Cubo industrial
Capacidad (métrico) 13 L
Graduaciones Sí
Material LDPE
Capacidad (imperial) 3.4 gal.
Color Azul
Diámetro (imperial) 12 in.
Diámetro (métrico) 305 mm
Material del mango Acero
Altura (imperial) 12.2 in.
Altura (métrico) 310 mm
Longitud (imperial) 13.6 in.
Longitud (métrico) 345 mm
máx. (imperial) 5°F to 140°F
Temperatura (métrico) -15°C to +60°C
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm