Learn More
Kautex™ Frasco de hombro alto de LDPE sin tapón
Código de producto. 17858117
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 124
paquete de 72
paquete de 900
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
17858117 18 mm paquete de 900
15981381 25 mm paquete de 124
15991381 28 mm paquete de 72
10772362 28 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17858117 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000070512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Handle the Kautex™ LPDE High Shoulder Bottle without Closure with ease. It has a high, narrow shape and it is leakproof.
  • Forma: estrecho y alto
  • A prueba de fugas
  • Manipulación sencilla
  • Redondo
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 12.9 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, adhesivos, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Material LDPE
N.º por caja 900 cajas
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Forma Hombro alto
Altura (métrico) 82 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 36.5 mm
Tipo de tapón Tapón con cuentagotas