Learn More
Kautex™ Frasco de hombro alto de LDPE sin tapón
Código de producto. 10772362
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
18 mm
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 124
paquete de 72
paquete de 900
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10772362 28 mm cada uno
17858117 18 mm paquete de 900
15981381 25 mm paquete de 124
15991381 28 mm paquete de 72
4 options
Código de producto. 10772362
Marca: Kautex™ 2000070517
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Handle the Kautex™ LPDE High Shoulder Bottle without Closure with ease. It has a high, narrow shape and it is leakproof.
  • Forma: estrecho y alto
  • A prueba de fugas
  • Manipulación sencilla
  • Redondo
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 21,5mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, adhesivos, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Material LDPE
N.º por caja 72 Cajas
N.° por paquete 1Cada una
Envase Frasco
Cantidad 1Each
Closure Included Sí
Forma Hombro alto
Altura (métrico) 196 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 95 mm
Tipo de tapón Tapón con cuentagotas