Learn More
Kautex™ Frascos lavador de seguridad de 500 mL de la serie 303 de LDPE
Código de producto. 17898097
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Chemical Label Color del tapón unitSize
17898097 Metanol Naranja paquete de 100
15708887 Acetona Rojo paquete de 10
10667691 Acetona Rojo 1 PCS
10248290 Etanol Verde cada uno
15768877 Etanol Verde paquete de 10
15778877 Isopropanol Amarillo paquete de 10
15788877 Metanol Naranja paquete de 10
15798877 Agua destilada Azul paquete de 10
8 options
Código de producto. 17898097
Marca: Kautex™ 2000770023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 500 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
  • Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
  • Espacio de escritura
  • Impresión resistente a la abrasión
  • El color del tapón coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación medios
  • A prueba de fugas
  • Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Aptos para los líquidos declarados. No aptos para alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 39,2mm
Material LDPE
N.° por paquete 10
Cantidad Paquete de 100
Color del tapón Naranja
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 154 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Metanol
Diámetro (métrico) 77 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con boquilla de suministro