Learn More
BRAND™ Pipeta cuentagotas de LDPE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Construcción LDPE
- Graduados
- Incluye fuelles
- Para la manipulación de muestras tóxicas o infecciosas
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para tomar muestras y decantar líquidos infecciosos o tóxicos |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 194 mm |
| Tipo | Pipeta cuentagotas |