Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, recipiente blanco, con grifo
Código de producto. p-7217115
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10746991 5 L 240 x 160 x 240 mm 1 PCS
10548491 10 L 280 x 190 x 320 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10746991
Marca: behr Labor-Technik™ B00176987
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Canister with welded tap. The welded tap makes the difference – behroplast™ canisters made of polyethylene
  • Transporte sencillo del recipiente Behrotest&trade
    • Mango inyectado que ahorra espacio
      • Fácil eliminación de líquidos
        • Eliminación muy fácil con el grifo soldado Behrotest&trade
          • Dimensiones prácticas
            • Almacenamiento que ahorra espacio
              • Recipiente translúcido
                • Nivel de líquido a la vista
                  • Recipientes envasados individualmente
                    • Protección contra daños y suciedad
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Color del tapón Blanco, translúcido
Color Blanco (translúcido)
Descripción Recipiente, blanco translúcido, con grifo, 5 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 240 x 160 x 240 mm
Altura (métrico) 240 mm
Longitud (métrico) 240 mm
Material LDPE
N.° por paquete Paquete de 1
Tipo de producto Contenedor
Anchura (métrico) 160 mm