Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, recipiente blanco, con grifo
Descripción
- Transporte sencillo del recipiente Behrotest&trade
- Mango inyectado que ahorra espacio
- Fácil eliminación de líquidos
- Eliminación muy fácil con el grifo soldado Behrotest&trade
- Dimensiones prácticas
- Almacenamiento que ahorra espacio
- Recipiente translúcido
- Nivel de líquido a la vista
- Recipientes envasados individualmente
- Protección contra daños y suciedad
- Recipientes envasados individualmente
- Nivel de líquido a la vista
- Recipiente translúcido
- Almacenamiento que ahorra espacio
- Dimensiones prácticas
- Eliminación muy fácil con el grifo soldado Behrotest&trade
- Fácil eliminación de líquidos
- Mango inyectado que ahorra espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Color del tapón | Blanco, translúcido |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Recipiente, blanco translúcido, con grifo, 5 l |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 240 x 160 x 240 mm |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | Paquete de 1 |
| Mostrar más |