Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, recipiente blanco, con grifo
Código de producto. 10548491
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10548491 10 L 280 x 190 x 320 mm cada uno
10746991 5 L 240 x 160 x 240 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548491 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00176988
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Canister with welded tap. The welded tap makes the difference – behroplast™ canisters made of polyethylene
  • Transporte sencillo del recipiente Behrotest&trade
    • Mango inyectado que ahorra espacio
      • Fácil eliminación de líquidos
        • Eliminación muy fácil con el grifo soldado Behrotest&trade
          • Dimensiones prácticas
            • Almacenamiento que ahorra espacio
              • Recipiente translúcido
                • Nivel de líquido a la vista
                  • Recipientes envasados individualmente
                    • Protección contra daños y suciedad
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Color Blanco (translúcido)
Descripción Recipiente, blanco translúcido, con grifo, 10 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 190 x 320 mm
Altura (métrico) 320 mm
Incluye Soldado Hahn
Longitud (métrico) 280 mm
Material LDPE
Tipo de producto Contenedor
Anchura (métrico) 190 mm