Learn More
Kautex™ Cucharas de HDPE
Código de producto. p-8013585
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris oscuro
Material del mango:
A prueba de herrumbre
Acero revestido de plástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Material del mango unitSize
15921401 Gris oscuro A prueba de herrumbre paquete de 10
17818117 Blanco Acero revestido de plástico paquete de 10
2 options
Código de producto. 15921401
Marca: Kautex™ 2000070587
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed with thick-walls for stability and long working life. Kautex™ LDPE Buckets provide a sturdy receptacle and strong support handle for a variety of uses.
  • Paredes gruesas, muy estable 
  • Escala graduada en litros en el interior
  • Cestillos industriales y de laboratorio: Asa de acero recubierto de plástico Blanco
  • Cestillo de construcción’ Asa a prueba de corrosión Gris oscuro
Aplicación: 
  • dispensación
  • envío de muestras
  • mezcla
  • transferencia
  • transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 10 l
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Gris oscuro
Diámetro inferior (métrico) 212 mm
Diámetro del área superior (métrico) 253 mm
Material del mango A prueba de herrumbre
Altura (métrico) 279 mm
Incluye con tirador a prueba de herrumbre
Cantidad 1 unidad